Learn More
Dichloro[bis(1,3-diphénylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411450 1 g -
15487625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26897.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59831-02-6 | Molecular Formula: C27H26Cl2P2Pd | Molecular Weight: 589.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de (1,3-Bis(diphénylphosphino)propane)palladium(II), utilisé de façon ubiquitaire comme préparation utilisée du palladium pour les protocoles de couplage croisé dans la synthèse organique. Il s’agit également d’un catalyseur chimique organo-métallique utile. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans les réactions de couplage.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59831-02-6
Formule moléculaire C27H26Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 589.77
Numéro MDL MFCD03844773
Clé InChI LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
CID PubChem 131664225
Nom IUPAC palladium(2+) [3-(diphenylphosphanyl)propyl]diphenylphosphane dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane.
Poids de la formule 589.77