Learn More
Dichloro[bis(1,4-diphénylphosphino)butane]palladium(II), Pd 17,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446655 5 g 5g
15436655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044971.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29964-62-3
Formule moléculaire C28H28Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 603.80
Numéro MDL MFCD02093437
Clé InChI JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
CID PubChem 10974057
Nom IUPAC dichloropalladium ; 4-diphénylphosphanylbutyl(diphényl)phosphane
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Poids de la formule 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17,6 %
Forme physique Grumeaux