Learn More
Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046780.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 1041005-52-0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C27H52Cl2P2Pd+2
Numéro MDL MFCD14155689
Quantité 1 g
Synonyme dichloro bis dicyclohexylphosphino propane palladium ii, pdcl2 dcypp, bis dicyclohexylphosphino propane dibromopalladium ii
Informations sur la solubilité Slightly soluble in dichloromethane and chloroform.
Clé InChI JLEVAMQVDDHWOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4.Cl[Pd]Cl
Nom IUPAC dichloropalladium ; dicyclohexyl(3-dicyclohexylphosphaniumylpropyl)phosphanium
Poids moléculaire (g/mol) 615.981
CID PubChem 58567957
Poids de la formule 613.97
Forme physique Solide cristallin