Learn More
Dichloro[bis(diphénylphosphinophényl)éther]palladium(II), Pd 14,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476655
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15476655 1 g 1g
15486655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476655 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044977.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205319-06-8
Formule moléculaire C36H28Cl2OP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 715.89
Numéro MDL MFCD09953446
Clé InChI QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
CID PubChem 11377567
Nom IUPAC Dichloropalladium ;[2 -(2 -diphénylphosphanylphénoxy)phényl]-diphénylphosphane
SMILES Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 715.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,8%