Learn More
Dichloro[bis(diphénylphosphinophényl)éther]palladium(II), Pd 14,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486655 5 g 5g
15476655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044977.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205319-06-8
Formule moléculaire C36H28Cl2OP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 715.89
Numéro MDL MFCD09953446
Clé InChI QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
CID PubChem 11377567
Nom IUPAC Dichloropalladium ;[2 -(2 -diphénylphosphanylphénoxy)phényl]-diphénylphosphane
SMILES Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 715.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,8%