Learn More
Polymère de dichloro(cycloocta-1,5-diène)ruthénium(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II) Polymer |
| CAS | 50982-12-2 |
| Formule moléculaire | [C8H10Cl2Ru ].x |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)-ruthenium, 1,5-Cyclooctadiene, Ruthenium Complex, (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) Chloride Polymer, 1,5-Cyclooctadienedichlororuthenium, Cyclooctadieneruthenium Dichloride, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro(cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]ruthenium Homopolymer, NSC 71324Ruthenium(II) Chloride 1,5-Cyclooctadiene Complex Polymer |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Ru]1(Cl)C2=CCCC1=CCC2 |
| Nom IUPAC | 9,9-dichloro-9λ ^{4}-ruthénabicyclo[3.3.1]nona-1,5-dies |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.14 |
| Poids de la formule | 277.9203 |