Learn More
Dichloro(éthylènediamine)palladium(II), Pd 44,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335998
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335998 1 g 1g
11325998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010496.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15020-99-2
Formule moléculaire C2H8Cl2N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 237.42
Numéro MDL MFCD00044991
Clé InChI CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
CID PubChem 11139157
SMILES Cl[Pd]Cl.NCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Very low solubility in water.
Nom IUPAC dichloropalladium; ethane-1,2-diamine
Poids de la formule 237.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 44,8 %
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)