Learn More
Dimère de dichloro(p-cymène) ruthénium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399665 500 mg 500mg
11309675 2 g 2g
11319675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19126.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.384 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dimère de dichloro(p-cymène)ruthénium(II) est utilisé comme catalyseur d’hydrosilylation et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52462-29-0
Formule moléculaire C20H28Cl4Ru2
Poids moléculaire (g/mol) 612.384
Numéro MDL MFCD00064793
Clé InChI LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
CID PubChem 10908223
Nom IUPAC Dichlororuthénium ; 1-méthyl-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 612.4
Pourcentage de pureté 98%