Learn More
Dimère de dichloro(p-cymène)ruthénium(II), TRC
Code produit 30371439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371439 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4340205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer
CAS 52462-29-0
Formule moléculaire C20H28Cl4Ru2
Quantité 5 g
Synonyme Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]di-Ruthenium
Formule InChI InChI=1S/C10H20.C10H14.2CH3.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;;;/h8-10H,4-7H2,1-3H3;4-8H,1-3H3;2*1H3;2*1H;;;;/q;;;;;;;;2*+1/p-2/t9-,10+;;;;;;;;;
SMILES [Cl-][Ru+2]123456([Cl-][Ru+2]789%10%11([Cl-])([Cl-]1)[CH]=%12[CH]%11=C%10(C(C)C)[CH]9=[CH]8C%127C)[CH]=%13[CH]6=C5(C(C)C)[CH]4=[CH]3C%132C
Poids moléculaire (g/mol) 612.39
Poids de la formule 611.9