Learn More
Dimère de dichloro(pentaméthylcyclopentadiényl) rhodium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307778 250 mg 250mg
11397768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033657.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12354-85-7
Formule moléculaire C20H30Cl4Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 618.07
Numéro MDL MFCD00061552
Clé InChI QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
CID PubChem 74222901
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopenta--diène1,3-diène ; rhodium(2+) ; tétrachlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Point de fusion >300°C
Couleur Rouge
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Poids de la formule 618.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre