Learn More
Dimère de dichloro(pentaméthylcyclopentadiényl) rhodium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397768 1 g 1g
11307778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033657.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12354-85-7
Formule moléculaire C20H30Cl4Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 618.07
Numéro MDL MFCD00061552
Clé InChI QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
CID PubChem 74222901
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopenta--diène1,3-diène ; rhodium(2+) ; tétrachlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Point de fusion >300°C
Couleur Rouge
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Poids de la formule 618.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre