Learn More
Dichlore (pentaméthétylcyclopentadiényl)rhodie(III) Dimère, TRC
Code produit 30384588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384588 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43537050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer
CAS 12354-85-7
Formule moléculaire 2 C10 H16 . 4 Cl . 2 Rh
Quantité 50 mg
Synonyme 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene Rhodium Complex, (eta5-Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium Dichloride Dimer, Bis(chloro(μ-chloro)(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Bis(μ-chloro)bis(chloro(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis[dichloro[eta5-(pentamethylcyclopentadienyl)]rhodium], Di-μ-Chlorodichlorobis(pentamethyl-π-cyclopentadienyl)dirhodium, Di-μ-chlorobis[chloro(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium], Di-μ-chlorodichlorobis((eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Di-μ-chlorodichlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium Dimer, Dichlorobis(μ2-chloro)bis(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Pentamethylcyclopentadienerhodium Dichloride Dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, etrachlorobis(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-eta)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-rhodium
Formule InChI InChI=1S/2C10H16.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*6H,1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].[Rh+3].CC1[C-](C)[C](C)C(=C1C)C.CC2[C-](C)[C](C)C(=C2C)C
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentéthyméthylcyclopentène ; rhodium (3+) ; Tétrachlorure
Poids moléculaire (g/mol) 620.091
Poids de la formule 617.937