Learn More
Acide dichloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457786 2500 g 2500g
11447786 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14740.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, au n-octanol et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-43-6
Formule moléculaire C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.936
Numéro MDL MFCD00004223
Clé InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
CID PubChem 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic acid
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.564
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.462
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1764
Beilstein 1098596
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3050
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Poids de la formule 128.94
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide