Learn More
Acide dichloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500551 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500551 250 mL Flacon en verre 250mL
10635722 1 L Flacon en verre 1L
10712554 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.45€
    38.30€ / 250mL
    Économisez 1.15€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-43-6
Formule moléculaire C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.94
Numéro MDL MFCD00004223
Clé InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
CID PubChem 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic acid
Point de fusion 9.0°C to 11.0°C
Couleur Marron
Densité 1.5600g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHCO2H
Indice de réfraction 1.4653 to 1.4673
Quantité 250 mL
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Merck Index 15,3059
Gravité spécifique 1.56
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Poids de la formule 128.94
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.