Learn More
Ester méthylique de l'acide dichloroacétique, TRC
Code produit 30374096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4320055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic acid methyl ester
CAS 116-54-1
Formule moléculaire C3 H4 Cl2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882
Formule InChI InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloroacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 142.97
Poids de la formule 141.9588