Learn More
Acide dichloroacétique, TRC
Code produit 30136227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136227 5 g 5g
30134736 1 g 1g
18093730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4318255G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-43-6
Formule moléculaire C2 H2 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.94
Synonyme Acetic acid, dichloro- (5CI,8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCA (acid), DCAA, DKhUK, Dichloracetic acid, Dichlorethanoic acid, Dichloroacetic acid, Dichloroethanoic acid, NSC 2654
Nom IUPAC acide 2,2-dichloroacétique
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Poids de la formule 127.9432
Pourcentage de pureté >95%