Läs mer
Dichloroacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Dichloroacetonitrile |
| Densité | 1.369 |
| Point d’ébullition | 112°C to 114°C |
| Point d’éclair | 35°C (95°F) |
| Odeur | Pungent |
| Formule linéaire | Cl2CHCN |
| Indice de réfraction | 1.4405 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2920 |
| Beilstein | 1739029 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.