Learn More
Dichloroacétotonitrile, TRC
Code produit 30378841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378841 10 g
30370305 100 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43174010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3018-12-0
Formule moléculaire C2 H Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 109.94
Synonyme Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
Nom IUPAC 2,2-dichloroacétonitrile
SMILES ClC(Cl)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloroacetonitrile
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Poids de la formule 108.9486