Learn More
Chlorure de dichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495966
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495966 100 g 100g
11405976 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22296.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-36-7
Formule moléculaire C2HCl3O
Poids moléculaire (g/mol) 147.379
Numéro MDL MFCD00000840
Clé InChI FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
CID PubChem 6593
ChEBI CHEBI:34688
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-dichloroacétyle
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetyl chloride
Densité 1.532
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.462
Quantité 100 g
Numéro UN UN1765
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Poids de la formule 147.39
Pourcentage de pureté 97%