Learn More
Dichlorobenzene-1.2 D4 99.00% D, Eurisotop
Description
1,2-Dichlorobenzene D4
- Isotopic Enrichment: 98.00% D
- Quantity: 5 mL
- Water Content: water <0.01%
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1.2-Dichlorobenzene D4 |
| Couleur | Incolore |
| Deutérium (D) | 99.00% D |
| Quantité | 5 mL |
| CAS | 2199-69-1 |
| Point d’ébullition | 178 to 180°C |
| Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
| Synonyme | 1,2-Dichlorobenzene-d4, Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene |
| Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H] |
| Afficher plus |