Learn More
Dichlorobis(di-tert-butylphénylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486925 250 mg 250mg
15476925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045453.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34409-44-4 | C28H46Cl2P2Pd | 621.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34409-44-4
Formule moléculaire C28H46Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 621.94
Numéro MDL MFCD09953450
Clé InChI DFKFLLBQLYGVIH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorobis di-tert-butylphenylphosphine palladium ii, bis di-t-butyl phenyl phosphine palladium dichloride, bis di-tert-butyl phenyl phosphane ; palladium chloride
CID PubChem 56649816
Nom IUPAC ditert-butyl(phényl)phosphane ; dichloropalladium
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Point de fusion (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water and polar organic solvents.
Poids de la formule 621.95
Forme physique Pleine