Learn More
Dichlorobis(éthylènediamine)platine(II), Pt 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470221 0.25 g 0.25g
11333688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470221 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039280.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21430-85-3
Formule moléculaire C4H16Cl2N4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 386.18
Numéro MDL MFCD00009881
Clé InChI MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
Nom IUPAC platinum(2+) bis(ethane-1,2-diamine) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Point de fusion 300°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 386.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 50%
Forme physique Cristalline