Learn More
Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%, BLD Pharm™
Code produit 30775459
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30775459 1 g
30770290 250 mg
30768288 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30775459 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1243341g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
CAS 14872-20-9
Formule moléculaire C10H10Cl2N2Pd
Numéro MDL MFCD00792248
Quantité 1 g
SMILES Cl[Pd]Cl.N1=CC=CC=C1.N2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 335.53
Pourcentage de pureté 98%