Learn More
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15466655 5 g 5g
15456655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044976.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40691-33-6
Formule moléculaire C42H42Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 786.06
Numéro MDL MFCD00274659
Clé InChI GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
CID PubChem 90656943
Nom IUPAC Palladium ; Tris(2-méthylphényl)phosphane ; Dichlorure
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Poids de la formule 786.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ortho-Tolyl-phosphine-palladium-chloride