Learn More
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10021304 250 mg Flacon en verre 250mg
10396624 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10021304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395892500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29934-17-6 | C36H66Cl2P2Pd | 738.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29934-17-6
Formule moléculaire C36H66Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 738.19
Numéro MDL MFCD00191830
Clé InChI VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
CID PubChem 11050900
SMILES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Point de fusion 270°C
Couleur Jaune
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Nom IUPAC dichloropalladium ; tricyclohexylphosphane
Poids de la formule 738.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.