Learn More
Dichlorodénafil, TRC
Code produit 30135599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135599 100 mg 100mg
17981915 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD434050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1446089-84-4
Formule moléculaire C19 H20 Cl2 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 407.29
Synonyme 5-[5-[(1Z)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Dichlorodenafil
Nom IUPAC 5-[5-[(Z)-1,2-dichloroéthényl]-2-éthoxyphényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)\C(=C\Cl)\Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorodenafil
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10-
Poids de la formule 406.0963