Learn More
Dichlorodiméthylsilane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10234520 5 mL Flacon en verre 5mL
10417300 250 mL Flacon en verre 250mL
10102860 1 L Flacon en verre 1L
11965791 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10234520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-78-5
Formule moléculaire C2H6Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 129.06
Clé InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
CID PubChem 6398
Nom IUPAC dichloro(diméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichlorodimethylsilane
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 70.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2SiCl2
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050
Quantité 5 mL
Fieser 03,114; 04,183; 17,113
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosité 0.6 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 129.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichlorodimethylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.