Learn More
Dichlorodiméthylsilicium, TRC
Code produit 30137861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137861 10 g 10g
30137625 100 g 100g
30011146 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43447510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-78-5
Formule moléculaire C2 H6 Cl2 Si
Poids moléculaire (g/mol) 129.06
Synonyme DMDCS, Dimethyldichlorsilane
Nom IUPAC dichloro(diméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldichlorosilane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Poids de la formule 127.9616