Learn More
Dichlorodinitrométhane, TRC
Code produit 30384435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384435 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43435050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Formule moléculaire CCl2N2O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
SMILES O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 174.93