Learn More
Dichlorodipropyltine, TRC
Code produit 17954655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17954655 1 g 1g
17982695 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17954655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4342701G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-36-7
Formule moléculaire C6 H14 Cl2 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 275.79
Synonyme Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
Nom IUPAC dichloro(dipropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl-tin-dichloride
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 275.9495
Pourcentage de pureté >95%