Learn More
Dichlorodipropyltine, TRC
Code produit 17982695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982695 100 mg 100mg
17954655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD434270100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-36-7
Formule moléculaire C6 H14 Cl2 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 275.79
Synonyme Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
Nom IUPAC dichloro(dipropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl-tin-dichloride
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 275.9495
Pourcentage de pureté >95%