Learn More
Dichloroiodométhane, TRC
Code produit 17943605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943605 50 mg 50mg
17974045 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43468050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-04-7
Formule moléculaire C H Cl2 I
Poids moléculaire (g/mol) 210.83
Synonyme Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
Nom IUPAC dichloro(iodo)méthane
SMILES ClC(Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroiodomethane
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Poids de la formule 209.85