Learn More
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, 97 % (poids sec), teneur en eau <3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405517 100 g 100g
11314519 25 g 25g
11415517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23504.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.74€
    40.65€ / 100g
    Économisez 7.09€
    14% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le dichloroisocyanurate de sodium peut être utilisé comme réactif pour la déhydrochloration et la monochloration de N des esters aminés, la synthèse d’additifs de polyuréthane antimicrobien pour contrôler le biofilm. Il est utilisé comme désinfectant d’urgence dans l’eau potable, agent nettoyant largement utilisé. C’est également un réactif de chloration pour détecter l’ammonium par formation de bandes zébrées colorées dans un tube détecteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2893-78-9
Formule moléculaire C3HCl2N3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 220.949
Numéro MDL MFCD00006036
Clé InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
CID PubChem 86657659
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Odeur Chlorine-like
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 3 %
Quantité 100 g
Numéro UN UN2465
Beilstein 4056155
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt