Learn More
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10451631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité missing translation for 'unitSize'
10451631 500 g 500g
10712251 25 g 25g
15274674 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10451631 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 204115000
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, > -97,5 % (sur substance sèche), C3HCl2N3NaO3, numéro CAS-2893-78-9, acide dichlorocyanurique de sodium, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sel de sodium, 500 g, 98 %, blanc, 220-767-7, 219,95, danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2893-78-9
Formule moléculaire C3HCl2N3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 220.949
Numéro MDL MFCD00006036
Clé InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
CID PubChem 86657659
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on dry substance)
Forme physique Cristaux ou granulés
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.