Learn More
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15274674 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15274674 2.5 kg 2.50kg
10712251 25 g 25g
10451631 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15274674 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    261.65€ / 2.5kg
    Économisez 54.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, > -97,5 % (sur substance sèche), C3HCl2N3NaO3, numéro CAS-2893-78-9, acide dichlorocyanurique de sodium, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sel de sodium, 500 g, 98 %, blanc, 220-767-7, 219,95, danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2893-78-9
Formule moléculaire C3HCl2N3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 220.949
Numéro MDL MFCD00006036
Clé InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
CID PubChem 86657659
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on dry substance)
Forme physique Cristaux ou granulés
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt