Learn More
Riedel-de Haën Dichlorométhane
Code produit 15955610
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
45 L
Conditionnement:
18L
45L
7L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15955610 45 L 45L
15965610 7 L 7L
15945610 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15955610 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 3222245L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dichlorométhane, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99,9 % (GC).
  • Solvants à usage général ACS.
  • Solution à prix avantageux pour des applications telles que la HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique.
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine.
  • Variations et diminutions des problèmes attribuables à une contamination par solvant.
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d'utilisation générale de l'ACS.
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methylene Chloride, DCM
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
pH Not applicable
Point de fusion -97°C
% min. CAS ≥99.00%
Couleur Incolore
Densité 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Quantité 45 L
Point d’éclair Not applicable
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. p.a.
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 453 hPa (20°C)
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Point d’ébullition 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.