Learn More
Dichlorométhane, 99,5 %, pour l’analyse, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10272363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10272363 1 L Flacon en verre 1L
11330856 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.30€
    42.65€ / 1L
    Économisez 8.65€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 64-17-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Acidité 0.0005 meq/g max.
Densité 1.3250g/mL
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Eau 0.02% max. (K.F.)
Merck Index 15, 6135
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.