Learn More
Dichlorométhane, 99,6 %, réactif ACS, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10750862 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10424121 1 L Flacon en verre 1L
10207283 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10532904 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10750862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    29.65€ / 500mL
    Économisez 3.75€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Note relative au nom Stabilized with Amylene
Informations sur la décomposition >120°C
Densité 1.3250g/mL
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Gravité spécifique 1.325
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Eau 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS