Learn More
Dichlorométhane, 99,8 % et plus, pour analyse, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific™
Code produit 10771545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10771545 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10771545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113460051
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorométhane
Point de fusion -97°C
CAS 75-09-2
Couleur Incolore
Aspect Clear liquid
Informations sur la décomposition Decomposition temperature: >120°C
Densité 1.325
Quantité 5 L
Identification Passes test
Température d’allumage 556°C (auto-ignition)
Conditionnement Bidon en étain
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation =<0.001 %
Formule moléculaire CH2Cl2
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 350 Mbar (20°C)
Numéro MDL MFCD00000881
Viscosité 0.43 mPa/s (20°C)
Numéro UN 1593
Eau =<0.02% (Coulometric)
Merck Index 15, 6135
Synonyme Methylene chloride
Point d’ébullition 39°C to 40°C (760 mmHg)
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.8+%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.