Learn More
Dichlorométhane, 99,8+ %, pour analyse, stabilisé avec de l’amylène, des substances, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10785941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10785941 1 L Flacon en verre 1L
10396410 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10149082 5 L Récipient en plastique 5L
10343013 10 L Tambour métallique 10L
10162330 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10785941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113460010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.65€
    51.10€ / 1L
    Économisez 1.55€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Densité 1.3250g/mL
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Eau 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.