Learn More
Dichlorométhane, 99,8 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10354263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10354263 500 mL Flacon en verre AcroSeal™ 500mL
10487532 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10387841 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10295661 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10354263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    57.60€ / 500mL
    Économisez 8.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dichlorométhane, 99,8 %, CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, 513-35-9, aérothène mm, fréon 30, dichlorométhane, méthane, dicholo, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, narkcotil, dichlorure de méthylène, solméthine, solaessine, 1 L, 01, 60, 39,0°C à 40,0°C, CHEBI:15767, incolore, > 120°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Informations sur la décomposition >120°C
Point de fusion -97.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3250g/mL
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.8% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH2Cl2
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Gravité spécifique 1.325
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Stabilisateur 50ppm (approx.) amylene
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.93
Tension de vapeur 475hPa at 20°C
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.