Learn More
Dichlorométhane ≥stabilisé à 99,8 %, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
Code produit 10709131 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10709131 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10709131 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9264.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.74€
    340.35€ / 2.5L
    Économisez 116.39€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’analyse des résidus organiques
  • Stabilisés avec un système de conservation méthanol-alcène
  • Conditionnement sous gaz inerte
  • Pour l’utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Point de fusion -95°C
CAS 75-09-2
Couleur ≤ 10
Densité 1.322 g/cm³ (20°C)
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation ≤1.0 ppm
Plage de pourcentage du dosage ≥99.8 %
Acide titrable ≤0.3 μeq/g
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Eau ≤0.02%
Point d’ébullition 39.8°C (1013 hPa)
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93