Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10429252 100 ml 100mL
10477951 1 L 1L
11379856 2.5 L 2.50L
10437202 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10429252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70€
    55.60€ / 100mL
    Économisez 8.10€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dichlorométhane, 99,9 %, CH2Cl2, numéro CAS 75-09-2, 513-35-9, aérothène mm, chlorure de méthylène, fréon 30, bichlorure de méthylène, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, narkcotil, dichlorure de méthylène, solméthine, solaessine, 2,5 L, 01, 60, 39,0°C à 40,0°C, CHEBI:15767, incolore à jaune
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI : 15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorométhane
Point de fusion -97.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3250 g/ml
Quantité 100 ml
Spectre IR Authentique
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Eau < 30 ppm
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Eau 0.003 % max. (Coulométrique)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676 ; 02,273 ; 04,337 ; 07,239 ; 13,106
Merck Index 15, 6135
Point d’ébullition 39.0°C à 40.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 20 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et le dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride