Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical™
Code produit 10160292 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10160292 1 l Flacon en verre ambré 1L
10203810 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10784941 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10676062 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10386272 5 L Boîte en plastique 5L
10459973 10 L Boîte métallique 10L
10616642 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10160292 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/1852/15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39 °C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI : 15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Point de fusion -97 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 350 mbar à 20 °C
Viscosité 0,43 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 39 °C
Poids de la formule 84,93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride