Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical™
Code produit 10616642 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10616642 25 L Boîte métallique 25L
10160292 1 l Flacon en verre ambré 1L
10203810 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10784941 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10676062 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10386272 5 L Boîte en plastique 5L
10459973 10 L Boîte métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10616642 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/1852/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39 °C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Point de fusion -97°C
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 350mbar at 20°C
Viscosité 0.43 mPaS at 20°C
Point d’ébullition 39°C
Poids de la formule 84.93g/mol