Learn More
Solstice Dichlorométhane CHROMASOLV™
Code produit 15704358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
18 L
Conditionnement:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15704358 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15704358 Fournisseur Solstice Code fournisseur 3485618L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Dichlorométhane CHROMASOLV™ pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l'amylène comme stabilisant.
  • Profil UV faible par HPLC.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
pH Non applicable
Point de fusion -97 °C
CAS 75-09-2
% min. CAS ≥99.00%
Couleur Incolore
Densité 1,32 à 1,33 g/cm3 (20 °C)
Quantité 18 L
Point d’éclair Non applicable
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire CH2Cl2
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 453 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00000881
Viscosité 0,44 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Concentration ≥99.80%
Synonyme Methylene chloride
Point d’ébullition 39 °C à 41 °C (1,013 hPa)
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.