Learn More
Riedel-de Haën Dichlorométhane CHROMASOLV™
Code produit 15925500
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15925500 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15925500 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 348567L
Dichlorométhane CHROMASOLV™ pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l'amylène comme stabilisant.
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
pH Not applicable
Point de fusion -97°C
CAS 75-09-2
% min. CAS ≥99.00%
Couleur Incolore
Densité 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair Not applicable
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire CH2Cl2
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 453 hPa (20°C)
Numéro MDL MFCD00000881
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Concentration ≥99.80%
Synonyme Methylene chloride
Point d’ébullition 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.