Learn More
Dichloromethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Code produit 15413177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413177 25 g 25g
15403177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15413177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18036.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
NMR solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
NMR solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Nom IUPAC dichloro(²H₂)methane
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Spécification
Quantité 25 g
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Pourcentage de pureté 99.5%