Learn More
Dichlorométhane-d2, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Ea.
2 Ea.
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384418 2 Ea. 2 pièces
11374418 10 Ea. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11384418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042335.SA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Agit comme solvant dans la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Numéro MDL MFCD00000882
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Densité 1.35
Conditionnement Ampoules prédécoupées, 0,75ml/ampoule
Quantité 2 Ea.
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Poids de la formule 86.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide, en ampoules prélimées, 0,75 ml/ampoule