Learn More
Dichlorométhane D2 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylene chloride D2 |
| CAS | 1665-00-5 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Formule moléculaire | C 2H2 Cl2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Dichloromethane-d2 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | dichloro(dideuterio)methane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
| Afficher plus |